Documentos Principais
110752
Sigma-Aldrich
Ethylcyclopentane
98%
About This Item
Fórmula linear:
C5H9C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
98.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
72.8 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
98%
temperatura de autoignição
500 °F
Lim. expl.
6.7 %
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
pb
103 °C (lit.)
pf
−138 °C (lit.)
densidade
0.763 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC1CCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-2-7-5-3-4-6-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
IFTRQJLVEBNKJK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Gary B McVicker et al.
The journal of physical chemistry. B, 109(6), 2222-2226 (2006-07-21)
In this paper we describe the utility of an acid-catalyzed isomerization reaction, specifically, ring-contraction of methylcyclohexane to an isomeric mixture of alkylcyclopentanes as a tool for characterizing the acidic properties of a wide range of platinum-loaded solid acids. Methylcyclohexane isomerization
Luis A Rios-Hernandez et al.
Applied and environmental microbiology, 69(1), 434-443 (2003-01-07)
We used ethylcyclopentane (ECP) as a model alicyclic hydrocarbon and investigated its metabolism by a sulfate-reducing bacterial enrichment obtained from a gas condensate-contaminated aquifer. The enrichment coupled the consumption of ECP with the stoichiometrically expected amount of sulfate reduced. During
Protocolos
-1,3-Dimethylcyclopentane; 1,1-Dimethylcyclopentane; 2,2,3-Trimethylpentane; 2,2-Dimethylbutane; 2,2-Dimethylhexane; 2,2-Dimethylpentane; 2,3-Dimethylbutane; 2,3-Dimethylhexane; 2,4-Dimethylheptane; 2,4-Dimethylpentane; 2,5-Dimethylheptane; 2-Methylhexane; 2-Methylpentane; 3,3-Dimethylpentane; 3,4-Dimethylhexane; 3-Ethylpentane; 3-Methyloctane; 4-Methylheptane; Ethylbenzene; Ethylcyclopentane; 2,6-Dimethylheptane; 3-Ethylheptane