E19154
Ethylcyclohexane
≥99%
Sinônimo(s):
ECH
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
25 mmHg ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
504 °F
Lim. expl.
6.6 %
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
130-132 °C (lit.)
pf
−111 °C (lit.)
densidade
0.788 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H16/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
IIEWJVIFRVWJOD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- A model for alkyl-substituted cycloalkanes to study their rate coefficients of reaction with OH radicals and Cl atoms.
- A model for light hydrocarbons to investigate their catalytic cracking performance.
- An organic monomer precursor to synthesize organic-inorganic hybrid polymer thin films by plasma enhanced chemical vapor deposition.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal