110477
trans-Decahydronaphthalene
99%
Sinônimo(s):
trans-Decalin™
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.76 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
42 mmHg ( 92 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
482 °F
Lim. expl.
0.7-4.9 %, 100 °F
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
p.e.
185 °C/756 mmHg (lit.)
pf
−32 °C (lit.)
densidade
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCCC[C@@]1([H])CCCC2
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2/t9-,10-
chave InChI
NNBZCPXTIHJBJL-MGCOHNPYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)