8.20846
Naphthalene
for synthesis
Sinônimo(s):
Naphthalene
About This Item
pressão de vapor
0.072 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
540 °C
potência
>2500 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
0.9-5.9 % (v/v)
p.e.
218 °C/1013 hPa
pf
79-82 °C
temperatura de transição
flash point 79 °C
solubilidade
slightly soluble ≥0.038 g/L
densidade
1.085 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
550‑600 mg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
c21c(cccc2)cccc1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
chave InChI
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Melting range (lower value): ≥ 79 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
173.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78.5 °C - closed cup