Documentos Principais
111856
Sigma-Aldrich
Propylcyclohexane
99%
Sinônimo(s):
n-Propylcyclohexane
About This Item
Fórmula linear:
C6H11CH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
126.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
8.7 mmHg ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
478 °F
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
155 °C (lit.)
densidade
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H18/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h9H,2-8H2,1H3
chave InChI
DEDZSLCZHWTGOR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Propylcyclohexane is a component of the surrogate biokerosene model fuel. It has been used in the kinetic studies of kerosene Jet A-1 oxidation. It has also been used to assay kerosene/rapeseed oil methyl ester (RME) mixture (80/20, mol/mol; biokerosene).
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Philippe Dagaut et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(19), 3992-4000 (2007-01-27)
The kinetics of oxidation of kerosene Jet A-1 and a kerosene/rapeseed oil methyl ester (RME) mixture (80/20, mol/mol) (biokerosene) was studied experimentally in a jet-stirred reactor at 10 atm and constant residence time, over the temperature range 740-1200 K, and