pressão de vapor
42 mmHg ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
118-120 °C (lit.)
densidade
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)CCCCC1
InChI
1S/C8H16/c1-8(2)6-4-3-5-7-8/h3-7H2,1-2H3
chave InChI
QEGNUYASOUJEHD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Technical article on Cultivation of Shigella
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.