Documentos Principais
8.14584
Sigma-Aldrich
4-Propylcyclohexanone
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Propylcyclohexanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16O
Número CAS:
Peso molecular:
140.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
406-810-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.23 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
320 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
p.e.
219 °C/1013 hPa
pf
<-70 °C
temperatura de transição
flash point 90 °C
solubilidade
1.96 g/L
densidade
0.91 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC(CC1)CCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h8H,2-7H2,1H3
chave InChI
NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup