1.46006
FREY Agar
suitable for microbiology, For avian mycoplasma detection, pkg of 60 mm plates (20 plates per box)
Sinônimo(s):
Mycoplasma Agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.7
USP
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; aseptically filled
forma
plate
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 60 mm plates (20 plates per box)
pH
7.8 ( in H2O)
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
mycoplasma
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Ready-to-use convenience as no further preparation steps are required.
- Pharmaceutical products such as Biopharmaceuticals, Vaccines, Cell cultures, and Virus cultures.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Artigos
Mycoplasma testing and detection is preformed because contamination with these bacteria can pose a significant challenge for biopharmaceutical manufacturing.