Documentos Principais
M0660
Sigma-Aldrich
Mycoplasma Agar
powder, suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
NACRES:
NA.74
Formulário
powder
Nível de qualidade
solubilidade
H2O: 35.5 g/L
aplicação(ões)
microbiology
Descrição geral
Boil to dissolve the agar and adjust pH to 7.8±0.2. Autoclave at 121°C, 15 psi for 15 minutes. Store prepared medium at 0-5°C.
The components contained in this basal medium do not exhibit inhibitory or toxic effects when used to culture mycoplasma. A special mineral supplement has been added to improve the growth and colony characteristics of the organism.
Aplicação
Recommended for the cultivation of mycoplasma
Componentes
Powder contains (g/L): 10.0 bacterial peptone, 10.0 LAB-LEMCO powder, 5.0 sodium chloride, 0.5 mineral supplement, 10.0 agar.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Artigos
Detect mycoplasma contamination in cell cultures three ways: culture test, DNA stain test, or mycoplasma PCR test. Mycoplasma elimination kits rid cultures of contamination.