H1138
Soro de cavalo
Donor Herd, USA origin, Heat inactivated, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
HS, soro, soro equino, soros, soros de cavalo, soros equinos
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
horse serum
esterilidade
sterile-filtered
composição
Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤10 EU/mL Endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
- as a media supplement in the differentiation medium to culture the pheochromocytoma (PC12) cells
- in immunocytochemistry and immunohistichemistry
- to study the therapeutic effect of serum treatment on cardiomyocyte viability
Nota de preparo
Prepared by heating at 56 °C for 30 minutes.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.