M2178
Mycoplasma agar base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
esterilidade
non-sterile
Nível de qualidade
Formulário
powder
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
NutriSelect® Plus
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH final
7.8±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
adequação
mycoplasma
Aplicação
Componentes
Beef heart, infusion, 250.00
Peptic digest of animal tissue, 10.00
Sodium chloride, 5.00
Agar, 15.00
Nota de preparo
Nota de rodapé
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)