1.46029
HAYFLICK Agar
suitable for microbiology, plate diam. 60 mm, For general mycoplasma detection, box of 20 plates
Sinônimo(s):
Mycoplasma Agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.7
USP
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; aseptically filled
Formulário
plate
Características
ready-to-use
ICR Settle plates
embalagem
box of 20 plates
diâmetro da placa
60 mm
pH
7.8 ( in H2O)
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
mycoplasma
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Ready-to-use convenience as no further preparation steps are required.
- Pharmaceutical products such as Biopharmaceuticals, Vaccines, Cell cultures, and Virus cultures.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Mycoplasma testing and detection is preformed because contamination with these bacteria can pose a significant challenge for biopharmaceutical manufacturing.