Key Documents
CGW371S03
Millipore
Cartucho Polysep II 1,0/0,2 µm nominal
pore size 1.0/0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinônimo(s):
Polysep II Cartridge Filter 10 in. 1.0/0.2 μm Code 7
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Materiais
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Polysep
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Polysep
Parâmetros
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
10 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
Diâmetro
7.1 cm (2.8 in.)
área de filtração
0.46 m2
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤140 mg/cartridge
matriz
Polysep II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
1.0/0.2 μm pore size
entrada
sample type groundwater
sample type liquid
código do cartucho
Code 7
Categorias relacionadas
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cartucho
Características e benefícios
Formato: Camada dupla
Embalagem
Saco duplo de abertura fácil
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso:
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Vide a primeira página do Guia de inspeção visual e a seção de introdução do Resumo técnico de ésteres mistos de celulose
  • Declaração de armazenamento: Consulte o Resumo técnico de ésteres mistos de celulose
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma combinação de meios que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Método de esterilização
10 ciclos de autoclave ou SIP a 121 °C por 30 min
Protocolo de sanitização
30 min com água quente a 80 °C
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥5 l de água
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Informações legais
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2