CTGR72TP1
Cartucho Aervent® 0,2 µm
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (51 cm), Code 7
Sinônimo(s):
Aervent CTGR Cartridge Filter 20 in. 0.2 µm Code 7
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
steam-in-place compatible
linha de produto
Aervent®
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Aervent®
Parâmetros
≤48 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C
1.8 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
técnica(s)
gas filtration: suitable
Comprimento
20 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
20 in. (51 cm)
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
1.3 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤70 mg/cartridge
Matriz
Aervent®
tamanho de poro
0.2 μm pore size
entrada
sample type gas
ponto de bolha
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
código do cartucho
Code 7
Descrição geral
Características e benefícios
Embalagem
Qualidade
Nota de preparo
150 (100 para frente/50 para trás) Ciclos SIP de 30 min a 145 °C
Nota de análise
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
Outras notas
- Retenção de organismos: Microrganismo
- Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
- Aplicação: Bioprocessamento
- Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
- Instruções de uso: Consulte o Guia de procedimentos de esterilização & a vapor e testes de integridade e a primeira página do Guia de inspeção visual
- Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
- Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.