Documentos Principais
CTGR01TP1
Millipore
Cartucho Aervent® 0,2 µm
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0
Sinônimo(s):
Filtro de cartucho Aervent CTGR de 10  pol. 0,2 µm Código 0
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
PTFE
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
steam-in-place compatible
linha de produto
Aervent®
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Aervent®
Parâmetros
≤24 mL/min nitrogen diffusion at 970 mbar (14 psig) and 23 °C (in 70/30% IPA/water)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C
1.8 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
técnica(s)
gas filtration: suitable
Comprimento
10 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
0.65 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤35 mg/cartridge
Matriz
Aervent®
tamanho de poro
0.2 μm pore size
entrada
sample type gas
ponto de bolha
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water at 23 °C
código do cartucho
Code 0
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cartucho
Características e benefícios
Classificado para a retenção de aerossol de uma exposição total a 108–1010 unidades formadoras de placas de partículas de vírus ΦX-174 a 85 Nm3/h (50 SCFM) por cartucho.
Embalagem
Saco duplo de abertura fácil
Qualidade
Retém o aerossol líquido de Brevundimonas diminuta por 21 dias em um desafio mínimo de 10 ⁷ UFC/cm²
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana PTFE que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Método de esterilização
150 (100 para a frente/50 reversos) Ciclos SIP de 30 min a 145 °C
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em uma mistura de 70/30% de IPA/água em temperatura ambiente controlada
HydroCorr: ≤0,75 ml/min a 2,6 bar (38 psig) por cartucho de 10 pol.
Retenção bacteriana
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
Outras notas
Orientações de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte o Guia de procedimentos de esterilização a vapor & e testes de integridade e a primeira página do Guia de inspeção visual
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials