Documentos Principais
172456
Sigma-Aldrich
Tetradecano
≥99%
Sinônimo(s):
n-Tetradecane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)12CH3
Número CAS:
Peso molecular:
198.39
Beilstein:
1733859
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39010124
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
densidade de vapor
6.83 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 76.4 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
455 °F
índice de refração
n20/D 1.429 (lit.)
p.e.
252-254 °C (lit.)
pf
5.5 °C (lit.)
densidade
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
chave InChI
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O tetradecano é um hidrocarboneto alcano com 14 átomos de carbono. É geralmente utilizado como solvente orgânico em síntese O solvente alifático não polar, n-tetradecano, é bom para cadeias laterais alifáticas, mas mau para espinhas dorsais aromáticas.
Aplicação
O tetradecano foi usado para estudar o comportamento de termodifusão das gotículas de microemulsão de H2O/n-alcanos/C12E5 (éter monododecílico de pentaetilenoglicol).
O tetradecano também é usado como:
  • Um material de núcleo na preparação de NEPCMs (materiais de mudança de fase nanoencapsulados) junto com dodecil sulfato de sódio como emulsificante, resorcina como modificador de sistema e resina de ureia–-formaldeído como material de casca.
  • Um solvente seletivo para estudar o comportamento da fase de fusão de copolímeros em bloco.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Undecane ≥99%
Sigma-Aldrich
U407
Undecane
Heptadecane 99%
Sigma-Aldrich
128503
Heptadecane
Decane anhydrous, ≥99%
Sigma-Aldrich
457116
Decane
Undecane ≥99%
Sigma-Aldrich
W510505
Undecane
Pentadecane ≥98.0% (GC)
Sigma-Aldrich
76510
Pentadecane
Synthesis and surface activities of organic solvent-soluble fluorinated surfactants
Li GL, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(7), 674-681 (2009)
Preparation and characterization of nano-encapsulated n-tetradecane as phase change material for thermal energy storage
Fang G, et al.
Chemical Engineering Journal, 153(1-3), 217-221 (2009)
Marco Dompé et al.
International journal of molecular sciences, 21(1) (2019-12-28)
In this work, we report the systematic investigation of a multiresponsive complex coacervate-based underwater adhesive, obtained by combining polyelectrolyte domains and thermoresponsive poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAM) units. This material exhibits a transition from liquid to solid but, differently from most reactive glues
Robert Byrne et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(8), 1895-1904 (2010-02-11)
Investigations into the extent of structuring present in phosphonium based ionic liquids (ILs) have been carried out using photochromic molecular probes. Three spiropyran derivatives containing hydroxyl (BSP-1), carboxylic acid (BSP-2) and aliphatic chain (C(14)H(29)) (BSP-3) functional groups have been analysed
Stephan Kubowicz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(2), 952-958 (2009-01-30)
The behavior of mixed-ligand-coated gold nanoparticles at a liquid-liquid interface during compression has been investigated. The system was characterized by measuring pressure-area isotherms and by simultaneously performing in situ X-ray studies. Additionally, Monte Carlo (MC) simulations were carried out in
Protocolos
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol