P3406
Pentadecane
≥99%
Sinônimo(s):
n-Pentadecane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)13CH3
Número CAS:
Peso molecular:
212.41
Beilstein:
1698194
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
densidade de vapor
7.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1 mmHg ( 91.6 °C)
Ensaio
≥99%
Lim. expl.
6.5 %
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
p.e.
270 °C (lit.)
pf
8-10 °C (lit.)
densidade
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
chave InChI
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Pentadecane is a linear alkane with high latent heat (~168 kJ/kg) and low melting point. These properties make it an ideal candidate as a phase change material (PCM) for cooling applications.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
The thermodynamic properties of n-pentadecane in the liquid state, determined by the results of measurements of sound velocity.
Dovnar D, et al.
High Temperature, 39(6), 835-839 (2001)
Thermal properties of n-pentadecane, n-heptadecane and n-nonadecane in the solid/liquid phase change region.
Velez C, et al.
International Journal of Thermal Sciences, 94, 139-146 (2015)
The capric?lauric acid and pentadecane combination as phase change material for cooling applications
Dimaano.RNM and Watanabe T
Applied Thermal Engineering, 22(4), 365-377 (2002)
Steven S Cox et al.
Environmental science & technology, 36(4), 709-714 (2002-03-07)
A model for predicting the rate at which a volatile organic compound (VOC) is emitted from a diffusion-controlled material is validated for three contaminants (n-pentadecane, n-tetradecane, and phenol) found in vinyl flooring (VF). Model parameters are the initial VOC concentration
Heber J Chacon-Madrid et al.
Environmental science & technology, 46(20), 11179-11186 (2012-09-14)
We use a two-dimensional volatility basis set (2D-VBS) box model to simulate secondary organic aerosol (SOA) mass yields of linear oxygenated molecules: n-tridecanal, 2- and 7-tridecanone, 2- and 7-tridecanol, and n-pentadecane. A hybrid model with explicit, a priori treatment of