Documentos Principais
8.20953
Sigma-Aldrich
n-Pentadecane
for synthesis
Sinônimo(s):
n-Pentadecane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)13CH3
Número CAS:
Peso molecular:
212.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
211-098-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.000001 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
Lim. expl.
0.45-6.5 % (v/v)
Viscosidade cinemática
<7 cSt(40 °C)
p.e.
270 °C/1013 hPa
pf
10 °C
temperatura de transição
flash point 132.2 °C
densidade
0.77 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
chave InChI
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Densities and refractive indices of 1-hexanol+ n-pentadecane binary system at temperatures from (293.15 to 323.15) K: Examines the physical properties of n-Pentadecane mixtures, providing data useful for formulating binary solvent systems in chemical research (Crisciu et al., 2014).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.768 - 0.769
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup