296317
Hexadecano
anhydrous, ≥99%
Sinônimo(s):
n-Hexadecano, Cetano
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
7.8 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 105.3 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
395 °F
Impurezas
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
287 °C (lit.)
pf
18 °C (lit.)
temperatura de transição
solidification point 17.5-18.5 °C
densidade
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
chave InChI
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
dioctylfluorene)-b-poly(3-hexylthiophene) via Grignard metathesis chain growth polymerization.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
112 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane
Separation of Hexane; Heptane; Octane; Nonane; Decane; Undecane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Tetracosane; Octacosane; Dotriacontane; Hexatriacontane; Tetracontane; Tetratetracontane