Documentos Principais
489603
Sigma-Aldrich
Hexadecane-d34
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CD2)14CD3
Número CAS:
Peso molecular:
260.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
287 °C (lit.)
pf
18 °C (lit.)
densidade
0.887 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+34
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2
chave InChI
DCAYPVUWAIABOU-BMDGSOBCSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
275.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
135 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
A Louvado et al.
Journal of applied microbiology, 127(1), 134-149 (2019-03-26)
To evaluate the interactive effects of oil contamination and chemical dispersant application on bacterial composition and sediment remediation of an estuarine port environment. A multifactorial controlled microcosm experiment was set up using sediment cores retrieved from an estuarine port area
Hernando P Bacosa et al.
Marine pollution bulletin, 95(1), 265-272 (2015-04-23)
We determined the contributions of photooxidation and biodegradation to the weathering of Light Louisiana Sweet crude oil by incubating surface water from the Deepwater Horizon site under natural sunlight and temperature conditions. N-alkane biodegradation rate constants were ca. ten-fold higher
Global Trade Item Number
SKUGTIN
489603-100MG4061832401744