176591
Anthracene-d10
98 atom % D
Sinônimo(s):
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-Decadeuterioanthracene
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
340 °C (lit.)
pf
210-215 °C (lit.)
aplicação(ões)
electronics
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-2-6-12-10-14-8-4-3-7-13(14)9-11(12)5-1/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
chave InChI
MWPLVEDNUUSJAV-LHNTUAQVSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
249.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
121.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
176591-1G | 4061838752949 |
176591-100MG | |
176591-5G | 4061833464571 |