451819
Acenaphthene-d10
99 atom % D
Sinônimo(s):
1,8-·Ethylenenaphthalene-D10, Deuterated acenaphthene
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
277-279 °C (lit.)
pf
95-97 °C (lit.)
aplicação(ões)
electronics
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c2c3c(c([2H])c([2H])c([2H])c3c1[2H])C([2H])([2H])C2([2H])[2H]
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D2
chave InChI
CWRYPZZKDGJXCA-WHUVPORUSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?