Documentos Principais
488763
Sigma-Aldrich
Dibutyl phthalate-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Sinônimo(s):
Di-n-butyl phthalate-d4
About This Item
Fórmula linear:
C6D4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
282.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
p.e.
340 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
1.058 g/mL at 25 °C
Formato
neat
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3/i7D,8D,9D,10D
chave InChI
DOIRQSBPFJWKBE-ULDPCNCHSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
This product may be used as an analytical standard.
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)