175927
p-Xylene-d10
99 atom % D
Sinônimo(s):
1,4-Dimethylbenzene-d10
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
≥98.5%
Formulário
liquid
Lim. expl.
0.34-6.3 % (lit.)
técnica(s)
GC/MS: suitable
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
p.e.
135 °C (lit.)
pf
13 °C (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+10
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7/h3-6H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D
chave InChI
URLKBWYHVLBVBO-ZGYYUIRESA-N
Descrição geral
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?