Documentos Principais
487007
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-d4)
98 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated polyethylene
About This Item
Fórmula linear:
(-CD2CD2-)n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
pf
130-145 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[2H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
chave InChI
VGGSQFUCUMXWEO-LNLMKGTHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7