Documentos Principais
616834
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-d8)
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
[-CD(C6D5)CD2-]n
Código UNSPSC:
12162002
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
alteração de massa
M+8 (per repeating unit)
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)