Documentos Principais
604445
Sigma-Aldrich
Poly(styrene-α-13C)
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
[-13CH(C6H5)CH2-]n
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
alteração de massa
M+1 (per repeating unit)
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6