Documentos Principais
493279
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene-13C2)
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
(-13CH213CH2-)n
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
pf
130-145 °C (lit.)
alteração de massa
M+2 (per repeating unit)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[X][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][X]
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Hexane-1-13C 99 atom % 13C
Sigma-Aldrich
486728
Hexane-1-13C
Polyethylene Medium density
Sigma-Aldrich
332119
Polyethylene
Polyethylene low density, melt index 25 g/10 min (190°C/2.16kg)
Sigma-Aldrich
428043
Polyethylene
Styrene-d8 ≥98 atom % D, ≥98% (CP), contains 4-t-butylcatechol as stabilizer
Sigma-Aldrich
338222
Styrene-d8
Polyethylene analytical standard, for GPC, 2,000
Supelco
81223
Polyethylene