Documentos Principais
489352
Sigma-Aldrich
Ethylene-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Ethene-13C2
About This Item
Fórmula linear:
H213C=13CH2
Número CAS:
Peso molecular:
30.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
densidade de vapor
0.97 (vs air)
Nível de qualidade
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
gas
temperatura de autoignição
842 °F
p.e.
−104 °C (lit.)
pf
−169 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH2]=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1,2+1
chave InChI
VGGSQFUCUMXWEO-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Stainless steel control valve Z146951 or Z187224 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Cylinder lecture bottle, carbon steel, 3/8 in. NPT
Sigma-Aldrich
Y906581
Cylinder