Documentos Principais
492787
Sigma-Aldrich
Hydrazine-15N2 monohydrate
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
15N Labeled hydrazine monohydrate, Hydrazine monohydrate-15N2, Hydrazinium hydroxide-15N2
About This Item
Fórmula linear:
H215N15NH2 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
52.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
120.1 °C (lit.)
pf
−51.7 °C (lit.)
densidade
1.073 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.[15NH2][15NH2]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i1+1,2+1;
chave InChI
IKDUDTNKRLTJSI-AWQJXPNKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
163.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)