Documentos Principais
607312
Sigma-Aldrich
Guanidine-13C,15N3 hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
H15N13C(15NH2)2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
99.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
técnica(s)
protein expression: suitable
pf
185-189 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[15NH2][13C]([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1;
chave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-UJNKEPEOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)