91737
Anidrido trifluorometanossulfônico
purum, ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Anidrido tríflico
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (T)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.321 (lit.)
p.e.
81-83 °C (lit.)
densidade
1.677 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
triflate
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
chave InChI
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagente para síntese estereosseletiva de doadores de manossazida uronato de metila
Ativador para glicosilação direta com hidroxiaçúcares anoméricos
Tf2O in combination with:
- Diphenyl sulfoxide, forms an efficient promoter system for the activation of thioglycosides for glycosylation reactions.
- 2-chloropyridine, can be used for secondary amide activation.
- Potassium iodide, can effectively mediate the deoxygenation of sulfoxides to form sulfides.
- Hydrogen peroxide, for the selective oxidation of sulfanes to sulfoxides in the presence of oxidatively sensitive functional groups.
Tf2O can react with:
- Ketones in the presence of a base to form vinyl triflates.
- Magnesium alkoxides to form corresponding symmetrical or unsymmetrical ethers.
- Sodium azide for the in situ preparation of triflyl azide.
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
not determinedboils before flash
Ponto de fulgor (°C)
not determinedboils before flash
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)