Documentos Principais
704083
Sigma-Aldrich
Trifluoromethanesulfonic anhydride solution
1 M in methylene chloride
Sinônimo(s):
Perfluoromethanesulfonic anhydride solution, Triflic anhydride solution
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2F6O5S2
CAS Number:
Peso molecular:
282.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
1 M in methylene chloride
índice de refração
n20/D 1.402
densidade
1.359 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
triflate
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6O5S2/c3-1(4,5)14(9,10)13-15(11,12)2(6,7)8
chave InChI
WJKHJLXJJJATHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for synthesis of Bacteroides fragilis zwitterionic polysaccharide Ai tetrasaccharide repeating unit via glycosylation
Reagent for stereoselective synthesis of mennosazide methyl uronate donors
Activator for direct glycosylation with anomeric hydroxy sugars
Trifluoromethanesulfonic anhydride solution is generally used to convert hydroxyl groups to triflic esters. It can be used to prepare triflic azide for azido amino acid synthesis.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)