164798
Trifluoromethanesulfonyl chloride
≥99%
Sinônimo(s):
Triflyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
10.36 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.334 (lit.)
pb
29-32 °C (lit.)
densidade
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CClF3O2S/c2-8(6,7)1(3,4)5
chave InChI
GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Trifluoromethanesulfonyl chloride can be used as:
- A trifluoromethylating agent for the fluoroalkylation of heterocycles, arenes, and heteroarenes.
- A sulfonating agent for alcohols.
- A chlorinating agent for carbanions.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1339-1339 (1994)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 627-627 (1991)
The Journal of organic chemistry, 83(15), 7928-7938 (2018-05-29)
In this work, we demonstrate that useful C-C bond-forming photoredox catalysis can be performed in air using easily prepared gel networks as reaction media to give similar results as are obtained under inert atmosphere conditions. These reactions are completely inhibited