771406
Zinc trifluoromethanesulfinate
Sinônimo(s):
1,1,1-Trifluoro-methanesulfinic acid zinc salt (2:1), Baran trifluoromethylation reagent, Bis(((trifluoromethyl)sulfinyl)oxy)zinc, TFMS
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
pf
151-157 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)O[Zn]OS(=O)C(F)(F)F
Aplicação
Practical and Innate Carbon-Hydrogen Functionalization of Heterocycles
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran.
Ligação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The synthesis of heteroaromatic and aromatic compounds is at the heart of the chemical industry. The ever-growing demand for new chemical entities, coupled with dwindling resources and time constraints allotted to any given research project, a rapid way to diversify (hetero)aromatic scaffolds is needed.