715301
Manganese bis(trifluoromethanesulfonate)
Sinônimo(s):
Manganese triflate, Manganese trifluoromethanesulfonate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2F6MnO6S2
Número CAS:
Peso molecular:
353.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: manganese
reagent type: catalyst
Impurezas
5% metallic Mn
pf
>400 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Mn]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/2CHF3O3S.Mn/c2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*(H,5,6,7);/q;;+2/p-2
chave InChI
HEYNLDRKZOOEDN-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Manganese bis(trifluoromethanesulfonate) is also known as manganese triflate. It is used as a catalyst in organic synthesis for the oxidation of various hydrocarbons, epoxidation, and C-H oxidation reactions.
Aplicação
Catalyst for:
- Biginelli reactions
- Methanolysis
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
715301-1G | 4061832849423 |