Documentos Principais
776254
Sigma-Aldrich
Nickel(II) bis(trifluoromethanesulfonimide) hydrate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4F12N2NiO8S4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
618.99 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
core: nickel
reagent type: catalyst
pf
281-286 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Ni.H2O/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
chave InChI
UXESDHJDHBRMLI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)