515884
Aluminum trifluoromethanesulfonate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Aluminum tris(trifluoromethanesulfonate), Tris(trifluoromethanesulfonato)aluminum, Aluminum triflate
Ensaio
99.9% trace metals basis
adequação da reação
core: aluminum
reagent type: catalyst
pf
300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Al/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
chave InChI
FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Aplicação
- In the regioselective synthesis of cyclic ethers by cycloisomerization of unsaturated alcohols.
- In the conversion of saccharides into 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF).
- Along with Pd(OAc)2/BINAP for the methoxycarbonylation reaction of phenylacetylene.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
515884-10G | 4061832508467 |
515884-50G | 4061833548042 |