668001
Silver bis(trifluoromethanesulfonyl)imide
97%
Sinônimo(s):
Silver bis(trifluoromethanesulfonyl)amide, Silver bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, Silver triflimide
Ensaio
97%
forma
solid
adequação da reação
core: silver
reagent type: catalyst
pf
248.8 °C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ag])S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Ag/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
chave InChI
HSYLTRBDKXZSGS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.