677922
[Bis(trifluoromethanesulfonyl)imidate](triphenylphosphine)gold(I) (2:1) toluene adduct
Sinônimo(s):
[Bis(trifluoromethanesulfonyl)imidate](PPh3)gold(I) (2:1) toluene adduct
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Au]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O.[Au]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O.CC1=CC=CC=C1.P(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.P(C5=CC=CC=C5)(C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7
InChI
1S/2C18H15P.C7H8.2C2F6NO4S2.2Au/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h2*1-15H;2-6H,1H3;;;;/q;;;2*-1;2*+1
chave InChI
SIVCTOVPPFSWEF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.