Documentos Principais
711314
Sigma-Aldrich
Methyl(triphenylphosphine)gold(I)
98%
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)3P · AuCH3
Número CAS:
Peso molecular:
474.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
158 °C (dec.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Au].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15P.CH3.Au/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;/h1-15H;1H3;
chave InChI
GTYPEKWTQNTEKM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)