696277
[(IPr)AuCl]
Umicore
Sinônimo(s):
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]gold(I), 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl-imidazol-2-ylidene)gold(I) chloride
Formulário
powder
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
298 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C=CN(C2[Au]Cl)c3c(cccc3C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C27H36N2.Au.ClH/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8;;/h9-16,18-21H,1-8H3;;1H/q;+1;/p-1
chave InChI
CNJQLSINQGKZAW-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
N-Heterocyclic Carbene-Copper Complexes
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
696277-100MG | 4061833555255 |
696277-500MG | 4061832785417 |