Key Documents
665177
Sigma-Aldrich
Chloro[tris(para-trifluoromethylphenyl)phosphine]gold(I)
99%
Sinônimo(s):
[Tris(para-trifluoromethylphenyl)phosphine]gold(I) chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H12AuClF9P
Número CAS:
Peso molecular:
698.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
solid
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Au].FC(F)(F)c1ccc(cc1)P(c2ccc(cc2)C(F)(F)F)c3ccc(cc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H12F9P.Au.ClH/c22-19(23,24)13-1-7-16(8-2-13)31(17-9-3-14(4-10-17)20(25,26)27)18-11-5-15(6-12-18)21(28,29)30;;/h1-12H;;1H/q;+1;/p-1
chave InChI
UNHMCLFZEQKHCQ-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.