697575
(Acetonitrile)[(2-biphenyl)di-tert-butylphosphine]gold(I) hexafluoroantimonate
Sinônimo(s):
JohnPhos Au(MeCN)SbF6
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: gold
reagent type: catalyst
pf
198-203 °C (D)
cadeia de caracteres SMILES
[Au+].CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)(C)P(c1ccccc1-c2ccccc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H27P.C2H3N.Au.6FH.Sb/c1-19(2,3)21(20(4,5)6)18-15-11-10-14-17(18)16-12-8-7-9-13-16;1-2-3;;;;;;;;/h7-15H,1-6H3;1H3;;6*1H;/q;;+1;;;;;;;+5/p-6
chave InChI
ADQOZROJMVWPRI-UHFFFAOYSA-H
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
697575-1G | 4061832793610 |
697575-250MG | 4061832793627 |