Documentos Principais
681539
Sigma-Aldrich
(S)-(–)-3-3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-bi-2-naphthol
95%
Sinônimo(s):
(1S)-3,3′-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]1,1′-binaphthalene-2,2′-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H18F12O2
Número CAS:
Peso molecular:
710.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
(Powder or Crystals or Solid or Chunks)
atividade óptica
[α]22/D -56°, c = 1 in chloroform
pf
215-219 °C
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5cc(cc(c5)C(F)(F)F)C(F)(F)F)-c6cc(cc(c6)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C36H18F12O2/c37-33(38,39)21-9-19(10-22(15-21)34(40,41)42)27-13-17-5-1-3-7-25(17)29(31(27)49)30-26-8-4-2-6-18(26)14-28(32(30)50)20-11-23(35(43,44)45)16-24(12-20)36(46,47)48/h1-16,49-50H
chave InChI
PGXMYJSTCAQJBY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
(S)-(-)-3-3′-Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-1,1′-bi-2-naphthol reacts with tin(IV) chloride to form a Sn(IV) aryloxide Lewis acid, which can catalyze asymmetric Diels-Alder reactions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Design of chiral tin (IV) aryloxide as a mild Lewis acid catalyst for enantioselective Diels-Alder reaction.
Kano T, et al.
Tetrahedron Letters, 47(6), 873-875 (2006)