675334
(S)-VAPOL
97%
Sinônimo(s):
(S)-2,2′-Diphenyl-(4-biphenanthrol)
Ensaio
97%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D 128°, c = 1 in chloroform
pf
185-191 °C
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(c(cc2ccc3ccccc3c12)-c4ccccc4)-c5c(O)c6c(ccc7ccccc67)cc5-c8ccccc8
InChI
1S/C40H26O2/c41-39-35-29(21-19-27-15-7-9-17-31(27)35)23-33(25-11-3-1-4-12-25)37(39)38-34(26-13-5-2-6-14-26)24-30-22-20-28-16-8-10-18-32(28)36(30)40(38)42/h1-24,41-42H
chave InChI
UFYXKDMLGBKHIC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)