676098
(S)-VANOL
97%
Sinônimo(s):
(S)-3,3′-Diphenyl-2,2′-bi(1-naphthalol), (S)-3,3′-Diphenyl-2,2′-bi-(1-naphthol)
About This Item
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D -314°, c = 1 in chloroform
pf
199-203 °C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(c(cc2ccccc12)-c3ccccc3)-c4c(O)c5ccccc5cc4-c6ccccc6
InChI
1S/C32H22O2/c33-31-25-17-9-7-15-23(25)19-27(21-11-3-1-4-12-21)29(31)30-28(22-13-5-2-6-14-22)20-24-16-8-10-18-26(24)32(30)34/h1-20,33-34H
chave InChI
NDTDVKKGYBULHF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3