700673
(R)-3,3′-Di-9-phenanthrenyl-1,1′-bi-2-naphthol
97%
Sinônimo(s):
(R)-9-Phenanthryl BINOL
Ensaio
97%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]22/D +62°, c = 1 in chloroform
pf
192-202 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(cc2ccccc2c1-c3c(O)c(cc4ccccc34)-c5cc6ccccc6c7ccccc57)-c8cc9ccccc9c%10ccccc8%10
InChI
1S/C48H30O2/c49-47-43(41-25-29-13-1-5-17-33(29)37-21-9-11-23-39(37)41)27-31-15-3-7-19-35(31)45(47)46-36-20-8-4-16-32(36)28-44(48(46)50)42-26-30-14-2-6-18-34(30)38-22-10-12-24-40(38)42/h1-28,49-50H
chave InChI
XYUOTCUHTHQCNC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)