Key Documents
655205
Millipore
TWEEN® 20
Non-ionic detergent
Sinônimo(s):
Monolaurato de polietilenoglicol sorbitano, Monolaurato de polioxietileno sorbitano
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
product name
TWEEN® 20, Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins.
Nível de qualidade
forma
liquid
peso molecular
~1228
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
pale yellow
índice de refração
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
59 μM (HLB number 16.7)
solubilidade
water: 10%
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
chave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins (CMC: 59 µM; HLB number: 16.7).
Non-ionic detergent used for immunoprecipitation and for the solubilization of membrane-bound proteins.
Aplicação
Detergente não iônico
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7