44112
Polysorbate 20
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Polysorbatum 20
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nível de qualidade
descrição
non-ionic
Formulário
liquid
peso molecular
~1228 g/mol
CMC
0.06
temperatura de transição
cloud point 76 °C
HLB
16.7
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C1)OCCO)OCCO)C(OCCO)COCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
chave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Evaluating a Modified High Purity Polysorbate 20 Designed to Reduce the Risk of Free Fatty Acid Particle Formation.: The research evaluates a modified high purity form of Polysorbate 20, designed to mitigate the formation of free fatty acid particles. This modification potentially enhances the stability and safety of biopharmaceutical formulations (Doshi et al., 2021).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?